Imprimer
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318091-1G OR318091-10G OR318091-5G
APOSOR318091-1GEA 208 EUR
APOSOR318091-1G APOSOR318091-10G APOSOR318091-5G
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride 95+%
2-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzaldehyde dihydrochloride
Formule: C₁₈H₂₂Cl₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226767
Numéro CAS: 1170029-77-2