Imprimer
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318067-1G OR318067-5G
APOSOR318067-1GEA 441 EUR
APOSOR318067-1G APOSOR318067-5G
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate 95+%
tert-Butyl piperidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11041017
Numéro CAS: 301180-05-2