Imprimer
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318062-1G OR318062-25G OR318062-5G
APOSOR318062-1GEA 273 EUR
APOSOR318062-1G APOSOR318062-25G APOSOR318062-5G
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one 90%
1-(4-Methoxybenzyl)piperidin-4-one
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09938405
Numéro CAS: 905986-94-9