Imprimer
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318061-1G OR318061-10G OR318061-5G
APOSOR318061-1GEA 229 EUR
APOSOR318061-1G APOSOR318061-10G APOSOR318061-5G
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate 95+%
Methyl-4-((4-oxopiperidin-1-yl)methyl)benzoate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052315
Numéro CAS: 943767-91-7