Imprimer
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318053-1G OR318053-5G
APOSOR318053-1GEA 348 EUR
APOSOR318053-1G APOSOR318053-5G
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid 95+%
2-(tert-Butylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b][1,6]naphthyridine-10-carboxylic acid
Formule: C₁₈H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03645391
Numéro CAS: 887432-93-1