Imprimer
Ethyl 2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318049-1G OR318049-10G OR318049-5G
APOSOR318049-1GEA 273 EUR
APOSOR318049-1G APOSOR318049-10G APOSOR318049-5G
Ethyl 2-(3-iodophenoxy)acetate 95+%
Ethyl-2-(3-iodophenoxy)acetate
Formule: C₁₀H₁₁IO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659701
Numéro CAS: 90888-04-3