Imprimer
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318047-1G OR318047-5G OR318047-25G
APOSOR318047-1GEA 42.2 EUR
APOSOR318047-1G APOSOR318047-5G APOSOR318047-25G
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole 95+%
2-tert-Butyl-6-methyl-1H-indole
Formule: C₁₃H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052309
Numéro CAS: 1049676-92-7