Imprimer
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318039-1G OR318039-5G OR318039-10G
APOSOR318039-1GEA 532 EUR
APOSOR318039-1G APOSOR318039-5G APOSOR318039-10G
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-(pyridin-2-yl)-6-(pyridin-3-yl)pyrimidine
Formule: C₁₄H₉ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688276
Numéro CAS: 1001915-28-1