Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318038-1G OR318038-5G
APOSOR318038-1GEA 621 EUR
APOSOR318038-1G APOSOR318038-5G
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline 95+%
1H-Pyrrolo[3,2-h]quinoline
Formule: C₁₁H₈N₂
Point de fusion: 102…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00214439
Numéro CAS: 233-88-5