Imprimer
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pentamethylcyclopentadiene, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diene, 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
OR318024-1G OR318024-25G OR318024-5G
APOSOR318024-1GEA 21.9 EUR
APOSOR318024-1G APOSOR318024-25G APOSOR318024-5G
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene, grade Technique
1,2,3,4,5-Pentaméthylcyclopentadiene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 58 °C/15mmHg
Densité: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001354
Numéro CAS: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
ONU: 3295
ADR: 3,III