Imprimer
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318020-1G OR318020-25G OR318020-5G
APOSOR318020-1GEA 208 EUR
APOSOR318020-1G APOSOR318020-25G APOSOR318020-5G
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile 95+%
2-Mercapto-4,5,6-trimethylnicotinonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂S
Point de fusion: 276 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052657
Numéro CAS: 128917-84-0