Imprimer
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR318017-1G OR318017-25G OR318017-5G
APOSOR318017-1GEA 88.6 EUR
APOSOR318017-1G APOSOR318017-25G APOSOR318017-5G
4-tert-Butoxybenzoic acid 95+%
4-tert-Butoxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082602
Numéro CAS: 13205-47-5