Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxaldehyde
OR318013-1G OR318013-5G OR318013-10G
APOSOR318013-1GEA 410 EUR
APOSOR318013-1G APOSOR318013-5G APOSOR318013-10G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.1460 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739247
Numéro CAS: 118000-43-4