Imprimer
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-Propylpyrazole-3-carboxylate
OR318012-25G OR318012-5G
APOSOR318012-25GEA 426 EUR
APOSOR318012-25G APOSOR318012-5G
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95+%
Ethyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08700607
Numéro CAS: 92945-27-2