Imprimer
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
OR318005-1G OR318005-10G OR318005-5G
APOSOR318005-1GEA 382 EUR
APOSOR318005-1G APOSOR318005-10G APOSOR318005-5G
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid 95+%
4-[(Methylamino)carbonyl]benzoic acid
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179.18 g/mol
Point de fusion: 270…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688269
Numéro CAS: 23754-45-2