Imprimer
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR318000-1G OR318000-10G OR318000-5G
APOSOR318000-1GEA 208 EUR
APOSOR318000-1G APOSOR318000-10G APOSOR318000-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇ClN₂
Point de fusion: 184…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03647018
Numéro CAS: 111016-47-8