Imprimer
1-Bromo-5-nitronaphtalène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3179-100G OR3179-25G OR3179-5G
APOSOR3179-100GEA 184 EUR
APOSOR3179-100G APOSOR3179-25G APOSOR3179-5G
1-Bromo-5-nitronaphtalène 96%
1-Bromo-5-nitronaphtalène
Formule: C₁₀H₆BrNO₂
MW: 252.0641 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156397
Numéro CAS: 5328-76-7