Imprimer
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317233-1G OR317233-250MG OR317233-5G
APOSOR317233-1GEA 364 EUR
APOSOR317233-1G APOSOR317233-250MG APOSOR317233-5G
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
3-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]azetidine
Formule: C₉H₂₁NOSi
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20662828
Numéro CAS: 875340-81-1