Imprimer
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
OR317181-1G OR317181-5G
APOSOR317181-1GEA 119 EUR
APOSOR317181-1G APOSOR317181-5G
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Densité: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093620
Numéro CAS: 161511-85-9