Imprimer
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylazetidin-3-amine dihydrochloride
OR317171-1G OR317171-5G OR317171-10G
APOSOR317171-1GEA 95.7 EUR
APOSOR317171-1G APOSOR317171-5G APOSOR317171-10G
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264378
Numéro CAS: 124668-49-1