Imprimer
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317165-1G OR317165-5G
APOSOR317165-1GEA 0 EUR
APOSOR317165-1G APOSOR317165-5G
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
tert-Butyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate hydrochloride
Formule: C₁₂H₂₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185086
Numéro CAS: 1023301-84-9