Imprimer
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Aminoazetidine, N1-CBZ-protected, 1-Cbz-3-Aminoazetidine
OR317158-1G OR317158-5G
APOSOR317158-1GEA 78.3 EUR
APOSOR317158-1G APOSOR317158-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-aminophenylmethyl ester
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772068
Numéro CAS: 112257-20-2