Imprimer
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(3-hydroxycyclobutyl)acetate
OR317120-1G OR317120-250MG
APOSOR317120-1GEA 580 EUR
APOSOR317120-1G APOSOR317120-250MG
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Ethyl (3-hydroxycyclobutyl)acetate
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105932
Numéro CAS: 1408075-22-8