Imprimer
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317113-1G OR317113-5G
APOSOR317113-1GEA 79.9 EUR
APOSOR317113-1G APOSOR317113-5G
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061045
Numéro CAS: 326827-21-8