Imprimer
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317032-1G OR317032-250MG
APOSOR317032-1GEA 288 EUR
APOSOR317032-1G APOSOR317032-250MG
Methyl-3-oxetane acetate 97%
Methyl-3-oxetane acetate
Formule: C₆H₁₀O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18642557
Numéro CAS: 1217800-69-5