Imprimer
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317007-1G OR317007-5G
APOSOR317007-1GEA 0 EUR
APOSOR317007-1G APOSOR317007-5G
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
5-Bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄BrN₃
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01877574
Numéro CAS: 175791-49-8