Imprimer
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR31664-25G OR31664-5G
APOSOR31664-25GEA 27.7 EUR
APOSOR31664-25G APOSOR31664-5G
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène 99%
2-Bromodibenzo[b,d]thiophène
Formule: C₁₂H₇BrS
MW: 263.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00089285
Numéro CAS: 22439-61-8