Imprimer
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR316021-1G OR316021-25G OR316021-5G
APOSOR316021-1GEA 0 EUR
APOSOR316021-1G APOSOR316021-25G APOSOR316021-5G
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
N-Benzyloxycarbonyl-D-alaninol
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672531
Numéro CAS: 61425-27-2