Imprimer
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR316018-25G OR316018-5G
APOSOR316018-25GEA 0 EUR
APOSOR316018-25G APOSOR316018-5G
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
tert-Butyl (1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropylcarbamate
Formule: C₁₀H₂₁NO₃
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082635
Numéro CAS: 79069-14-0