Imprimer
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-D-Phenylglycinol, (-)-N-Boc-D-α-phenylglycinol
OR316012-100G OR316012-500G
APOSOR316012-100GEA 62.3 EUR
APOSOR316012-100G APOSOR316012-500G
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
(R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylglycinol
Formule: C₁₃H₁₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274205
Numéro CAS: 102089-74-7