Imprimer
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-(+)-1-Amino-1-phenyl-2-methoxyethane, (S)-2-Methoxy-1-phenylethanamine
OR316003-1G OR316003-250MG
APOSOR316003-1GEA 284 EUR
APOSOR316003-1G APOSOR316003-250MG
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine 95%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-phenylethylamine
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151.2100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862273
Numéro CAS: 91298-74-7
ONU: 1760
ADR: 8 III