Imprimer
1,3-Dibromoadamantane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315789-25G OR315789-500G OR315789-100G
APOSOR315789-25GEA 0 EUR
APOSOR315789-25G APOSOR315789-500G APOSOR315789-100G
1,3-Dibromoadamantane
1,3-Dibromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₄Br₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077218
Numéro CAS: 876-53-9