2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine
OR315746-1G
OR315746-500MG
OR315746-2.5G
OR315746-5G
OR315746-10G
OR315746-25G
APOSOR315746-1GEA
72.5
EUR
APOSOR315746-1G
APOSOR315746-500MG
APOSOR315746-2.5G
APOSOR315746-5G
APOSOR315746-10G
APOSOR315746-25G
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine
Formule:
C₁₃H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09744147 Numéro CAS: 138113-09-4 |