Imprimer
3-Methoxypropionic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methoxypropanoic acid
OR315601-100G OR315601-10G OR315601-25G
APOSOR315601-100GEA 252 EUR
APOSOR315601-100G APOSOR315601-10G APOSOR315601-25G
3-Methoxypropionic acid
3-Methoxypropionic acid
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 116 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042654
Numéro CAS: 2544-06-1