Imprimer
9-Hydroxynonanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315586-1G OR315586-250MG OR315586-5G
APOSOR315586-1GEA 66.7 EUR
APOSOR315586-1G APOSOR315586-250MG APOSOR315586-5G
9-Hydroxynonanoic acid 95%
9-Hydroxynonanoic acid
Formule: C₉H₁₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792445
Numéro CAS: 3788-56-5