Imprimer
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315517-25G OR315517-100G OR315517-5G
APOSOR315517-25GEA 0 EUR
APOSOR315517-25G APOSOR315517-100G APOSOR315517-5G
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate 96%
Ethyl-1-cyanocyclopropanecarboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040159
Numéro CAS: 1558-81-2