Imprimer
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Diethylamino)propyl chloride
OR315510-25G OR315510-5G
APOSOR315510-25GEA 85.7 EUR
APOSOR315510-25G APOSOR315510-5G
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine
Formule: C₇H₁₆ClN
MW: 149.66 g/mol
Point d'ébullition: 169…171 °C/760mmHg
Densité: 0.89 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039385
Numéro CAS: 104-77-8
ONU: 1992
ADR: 3+6.1 III