Imprimer
11-Bromo-1-undécanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315399-100G OR315399-25G
APOSOR315399-100GEA 0 EUR
APOSOR315399-100G APOSOR315399-25G
11-Bromo-1-undécanol
11-Bromo-1-undécanol
Formule: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Point de fusion: 46…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004752
Numéro CAS: 1611-56-9