Imprimer
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315366-25G OR315366-5G
APOSOR315366-25GEA 290 EUR
APOSOR315366-25G APOSOR315366-5G
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate 98%
Diethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198002
Numéro CAS: 3999-55-1