Imprimer
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315277-25G OR315277-5G
APOSOR315277-25GEA 147 EUR
APOSOR315277-25G APOSOR315277-5G
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Dimethyl-(-)-2,3-O-isopropylidene-L-tartrate
Formule: C₉H₁₄O₆
Point d'ébullition: 150 °C/19mmHg
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066218
Numéro CAS: 37031-29-1