Acide 2-butynoïque 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR315221-25G
OR315221-5G
APOSOR315221-25GEA
65.4
EUR
APOSOR315221-25G
APOSOR315221-5G
Acide 2-butynoïque 99%
Acide 2-butynoïque
Formule:
C₄H₄O₂ Point d'ébullition: 200…203 °C Point de fusion: 78…80 °C Densité: 0,964 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004363 Numéro CAS: 590-93-2 EINECS: 209-695-7 ONU: 3261 ADR: 8,II |