Imprimer
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315196-10G OR315196-1G OR315196-5G
APOSOR315196-10GEA 2750 EUR
APOSOR315196-10G APOSOR315196-1G APOSOR315196-5G
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one 95+%
8-Benzyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-1-one
Formule: C₁₅H₂₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109549
Numéro CAS: 1123242-53-4