Imprimer
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315163-1G OR315163-250MG OR315163-5G
APOSOR315163-1GEA 40.6 EUR
APOSOR315163-1G APOSOR315163-250MG APOSOR315163-5G
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016708
Numéro CAS: 149771-44-8