Imprimer
2,5-Furanedicarbaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
OR315125-1G OR315125-5G
APOSOR315125-1GEA 145 EUR
APOSOR315125-1G APOSOR315125-5G
2,5-Furanedicarbaldéhyde 98%
2,5-Furanedicarbaldéhyde
Formule: C₆H₄O₃
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00671517
Numéro CAS: 823-82-5