Imprimer
Methyl 4-methylnicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-methylnicotinate
OR315098-1G OR315098-10G OR315098-5G
APOSOR315098-1GEA 78.3 EUR
APOSOR315098-1G APOSOR315098-10G APOSOR315098-5G
Methyl 4-methylnicotinate 98%
Methyl-4-methylnicotinate
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258869
Numéro CAS: 33402-75-4