Imprimer
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315074-1G OR315074-5G
APOSOR315074-1GEA 0 EUR
APOSOR315074-1G APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Point de fusion: 44…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05662394
Numéro CAS: 135795-46-9