Imprimer
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315067-1G OR315067-250MG OR315067-500MG OR315067-5G
APOSOR315067-1GEA 184 EUR
APOSOR315067-1G APOSOR315067-250MG APOSOR315067-500MG APOSOR315067-5G
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Formule: C₁₁H₂₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631148
Numéro CAS: 39633-82-4