Imprimer
Acide pyruvique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 109 EUR
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Acide pyruvique 98%
Acide pyruvique
Formule: C₃H₄O₃
Point d'ébullition: 164…166 °C
Point de fusion: 44541 °C
Densité: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002585
Numéro CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
ONU: 3265
ADR: 8,II