Imprimer
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315028-1G OR315028-5G
APOSOR315028-1GEA 29 EUR
APOSOR315028-1G APOSOR315028-5G
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₁Cl₂N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137799
Numéro CAS: 94166-62-8