Imprimer
D(+)-Tryptophane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Trp-OH
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 71.2 EUR
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D(+)-Tryptophane 97%
D(+)-Tryptophane
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005647
Numéro CAS: 153-94-6
Merck Index: 14,09797